Isopropyl carbamate ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbamic Acid Isopropyl Ester
C0614-25G C0614-250G
TCIAC0614-25GEA 66 EUR
TCIAC0614-25G TCIAC0614-250G
Isopropyl carbamate ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Isopropyl carbamate
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103.12 g/mol
Pto. Ebullición: 183°C
Número MDL: MFCD00025463
Núm. CAS: 1746-77-6
EINECS: 217-127-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity