Vinyl chloroacetate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0627-25G C0627-500G
TCIAC0627-25GEA 22 EUR
TCIAC0627-25G TCIAC0627-500G
Vinyl chloroacetate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl chloroacetate
Formula: C₄H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00045275
Núm. CAS: 2549-51-1
EINECS: 219-834-3
UN: 2589
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %