3-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclohex-3-enecarboxylic acid, 3-Cyclohexenecarboxylic acid, 1,2,3,6-Tetrahydrobenzoic Acid
C0652-25G C0652-500G C0652-100G
TCIAC0652-25GEA 32 EUR
TCIAC0652-25G TCIAC0652-500G TCIAC0652-100G
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Pto. Ebullición: 238°C
Número MDL: MFCD00013781
Núm. CAS: 4771-80-6
EINECS: 225-314-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %