Cholesterol butyrate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Butyric acid cholesterol ester
C0668-25G C0668-500G
TCIAC0668-25GEA 68 EUR
TCIAC0668-25G TCIAC0668-500G
Cholesterol butyrate ≥95.0% (por GC)
Cholesterol butyrate
Formula: C₃₁H₅₂O₂
MW: 456.76 g/mol
Número MDL: MFCD00021144
Núm. CAS: 521-13-1
EINECS: 208-304-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=2, THF)
Solubility in THF very faint turbidity