(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (+)-Catechin, (+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol hydrate, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
C0705-1G C0705-10G
TCIAC0705-1GEA 24 EUR
TCIAC0705-1G TCIAC0705-10G
(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (by HPLC)
(+)-Catechin hydrate
Formula: C₁₅H₁₄O₆·xH₂O
MW: 290,27 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075649
Núm. CAS: 225937-10-0
EINECS: 205-825-1
Índice Merck: 14,01902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=979fe091b49a193b70e5310d287ba6a54c634d37&vid=979fe091b49a193b70e5310d287ba6a54c634d37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +18.0 deg (C=5, Acetone (50%)) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 5.0 %