2-Cinnamoylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
C0755-1G C0755-5G
TCIAC0755-1GEA 53 EUR
TCIAC0755-1G TCIAC0755-5G
2-Cinnamoylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-Cinnamoylthiophene
Formula: C₁₃H₁₀OS
MW: 214,28 g/mol
Número MDL: MFCD00059742
Núm. CAS: 3988-77-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 81.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency