Chloromethylstyrene (m and p mixture) ≥88.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with TBC + ONP + o-nitrocresol
C0767-25G C0767-500G
TCIAC0767-25GEA 32 EUR
TCIAC0767-25G TCIAC0767-500G
Chloromethylstyrene (m and p mixture) ≥88.0% (por GC) estabilizado
Chloromethylstyrene (m and p mixture)
Formula: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00051362
Núm. CAS: 57458-41-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomer)