Butyl-4-Carboxyphenyl carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Carboxyphenyl Butyl Carbonate
C0773-1G
C0773-5G
TCIAC0773-1GEA
92
EUR
TCIAC0773-1G
TCIAC0773-5G
Butyl-4-Carboxyphenyl carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Butyl-4-Carboxyphenyl carbonate
Formula:
C₁₂H₁₄O₅ MW: 238,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00060074 Núm. CAS: 14180-12-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |