Methyl-3-cyanopropionate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0792-25ML C0792-5ML
TCIAC0792-25MLEA 440 EUR
TCIAC0792-25ML TCIAC0792-5ML
Methyl-3-cyanopropionate ≥99.0% (por GC)
Methyl-3-cyanopropionate
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 216°C
Número MDL: MFCD00058965
Núm. CAS: 4107-62-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %