1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by total nitrogen and titration analysis) para síntesis de péptidos
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: CMC
C0793-25G C0793-5G
TCIAC0793-25GEA 1084 EUR
TCIAC0793-25G TCIAC0793-5G
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate ≥96.0% (by total nitrogen and titration analysis) para síntesis de péptidos
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Formula: C₂₁H₃₃N₃O₄S
MW: 423,57 g/mol
Número MDL: MFCD00011979
Núm. CAS: 2491-17-0
EINECS: 219-650-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 96.0 %