β-Caryophyllene ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylene-bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (1R,9S,E)-4,11,11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene, (−)-β-Caryophyllene, (-)-trans-caryophyllene, NSC 11906
C0796-25ML
C0796-500ML
C0796-100ML
TCIAC0796-25MLEA
23
EUR
TCIAC0796-25ML
TCIAC0796-500ML
TCIAC0796-100ML
β-Caryophyllene ≥90.0% (por GC)
β-Caryophyllene
Formula:
C₁₅H₂₄ MW: 204.36 g/mol Pto. Ebullición: 116°C Pto. de inflamación: 97°C |
Número MDL:
MFCD00075925 Núm. CAS: 87-44-5 EINECS: 201-746-1 Índice Merck: 14,01875 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -12.0 deg (neat) |