4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzonitrile, 3-Cyclohexene-1-carbonitrile
C0837-25ML C0837-5ML
TCIAC0837-25MLEA 197 EUR
TCIAC0837-25ML TCIAC0837-5ML
4-Cyano-1-cyclohexene ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-1-cyclohexene
Formula: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00013778
Núm. CAS: 100-45-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&vid=3eb891c96ffb2be7349b425bda1e7c3d91ae6b0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %