Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl 3-chloropropanoate, 3-Chloropropionic Acid Phenyl Ester
C0850-25ML C0850-500ML
TCIAC0850-25MLEA 30 EUR
TCIAC0850-25ML TCIAC0850-500ML
Phenyl-3-chloropropionate ≥95.0% (por GC)
Phenyl-3-chloropropionate
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00045298
Núm. CAS: 24552-27-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %