p-Tolyl crotonate >55.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Crotonic Acid p-Cresyl Ester, Crotonic Acid p-Tolyl Ester, p-Cresyl Crotonate
C0866-25ML C0866-500ML
TCIAC0866-25MLEA 27 EUR
TCIAC0866-25ML TCIAC0866-500ML
p-Tolyl crotonate >55.0% (por GC)
p-Tolyl crotonate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00059385
Núm. CAS: 41873-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&vid=ec7d5f13fdf95c7ec8efa8882cd610058a9b2f8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 55.0 %