5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0874-25G C0874-5G
TCIAC0874-25GEA 94 EUR
TCIAC0874-25G TCIAC0874-5G
5-Cyclohexadecen-1-one ≥97.0% (por GC)
5-Cyclohexadecen-1-one
Formula: C₁₆H₂₈O
Pto. Ebullición: 120°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059511
Núm. CAS: 37609-25-9
EINECS: 253-568-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %