Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con hidróxido de potasio
C0885-25ML C0885-500ML
TCIAC0885-25MLEA 20 EUR
TCIAC0885-25ML TCIAC0885-500ML
Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Cyclohexyl vinyl ether
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,20 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00046358
Núm. CAS: 2182-55-0
EINECS: 218-561-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %