Vinyl decanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0895-25ML C0895-500ML
TCIAC0895-25MLEA 24 EUR
TCIAC0895-25ML TCIAC0895-500ML
Vinyl decanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl decanoate
Formula: C₁₂H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de inflamación: 106°C
Número MDL: MFCD00027349
Núm. CAS: 4704-31-8
EINECS: 225-185-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %