Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: n-Octanoic Acid Vinyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0896-25ML C0896-500ML
TCIAC0896-25MLEA 23 EUR
TCIAC0896-25ML TCIAC0896-500ML
Vinyl-n-octanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl-n-octanoate
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170.25 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de inflamación: 75°C
Número MDL: MFCD00048915
Núm. CAS: 818-44-0
EINECS: 212-452-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %