Vinyl crotonate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0897-25ML C0897-500ML
TCIAC0897-25MLEA 18 EUR
TCIAC0897-25ML TCIAC0897-500ML
Vinyl crotonate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl crotonate
Formula: C₆H₈O₂
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de inflamación: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009288
Núm. CAS: 14861-06-4
EINECS: 238-930-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02597
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 2