Vinyl hexanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexanoic Acid Vinyl Ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0898-25ML C0898-500ML
TCIAC0898-25MLEA 21 EUR
TCIAC0898-25ML TCIAC0898-500ML
Vinyl hexanoate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Vinyl hexanoate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00048869
Núm. CAS: 3050-69-9
EINECS: 221-265-0
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %