4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine ≥99.0% (by titrimetric analysis) for colorimetric analysis of Co, Cd
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-((5-Chloropyridin-2-yl)diazenyl)benzene-1,3-diamine
C0932-1G
C0932-100MG
TCIAC0932-1GEA
292
EUR
TCIAC0932-1G
TCIAC0932-100MG
4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine ≥99.0% (by titrimetric analysis) for colorimetric analysis of Co, Cd
4-(5-Chloro-2-pyridylazo)-1,3-phenylenediamine
Formula:
C₁₁H₁₀ClN₅ MW: 247,69 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059781 Núm. CAS: 33006-91-6 EINECS: 251-334-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Molar extinction coefficient (Co complex) | min. 100000 (568.0 to 571.0 nm) |