Clofibrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0941-25G
C0941-500G
TCIAC0941-25GEA
59
EUR
TCIAC0941-25G
TCIAC0941-500G
Clofibrate ≥98.0% (por GC)
Clofibrate
Formula:
C₁₂H₁₅ClO₃ |
Número MDL:
MFCD00000615 Núm. CAS: 637-07-0 EINECS: 211-277-4 Índice Merck: 14,02377 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Ester Value) | min. 95.0 % |