1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C0953-25G C0953-500G
TCIAC0953-25GEA 19 EUR
TCIAC0953-25G TCIAC0953-500G
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formula: C₁₀H₉ClN₂O
MW: 208,65 g/mol
Número MDL: MFCD00043814
Núm. CAS: 13024-90-3
EINECS: 235-884-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C