2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Nitrapyrin
C0961-1G C0961-5G
TCIAC0961-1GEA 40 EUR
TCIAC0961-1G TCIAC0961-5G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₄N
MW: 230,897 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00072500
Núm. CAS: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,06574
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C