1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0963-25ML C0963-500ML
TCIAC0963-25MLEA 17 EUR
TCIAC0963-25ML TCIAC0963-500ML
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC)
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₇NO
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00003191
Núm. CAS: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %