Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0966-25ML C0966-5ML
TCIAC0966-25MLEA 167 EUR
TCIAC0966-25ML TCIAC0966-5ML
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 195°C
Número MDL: MFCD00037158
Núm. CAS: 15111-56-5
EINECS: 239-161-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %