Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl cyclohex-3-enecarboxylate
C0967-25ML C0967-500ML
TCIAC0967-25MLEA 59 EUR
TCIAC0967-25ML TCIAC0967-500ML
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00053266
Núm. CAS: 6493-77-2
EINECS: 229-376-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4f81867ef4a036e00d345e274ff1d33d3897a5&vid=fb4f81867ef4a036e00d345e274ff1d33d3897a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %