2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, Octyl 2-Cyano-3,3-diphenylacrylate, 2-Cyano-3,3-diphenylacrylic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octocrylene
C0968-25G C0968-500G C0968-100G
TCIAC0968-25GEA 28 EUR
TCIAC0968-25G TCIAC0968-500G TCIAC0968-100G
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formula: C₂₄H₂₇NO₂
MW: 361,49 g/mol
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: –10°C
Pto. de inflamación: 203°C
Número MDL: MFCD00059260
Núm. CAS: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
Índice Merck: 14,06756
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %