Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0993-1G C0993-5G
TCIAC0993-1GEA 51 EUR
TCIAC0993-1G TCIAC0993-5G
Chloropentafluoroacetone monohydrate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Chloropentafluoroacetone monohydrate
Formula: C₃ClF₅O·H₂O
Número MDL: MFCD00150647
Núm. CAS: 6984-99-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %