Isobutyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1000-25ML C1000-500ML
TCIAC1000-25MLEA 16 EUR
TCIAC1000-25ML TCIAC1000-500ML
Isobutyl cyanoacetate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl cyanoacetate
Formula: C₇H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00044320
Núm. CAS: 13361-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %