Propyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
C1016-25ML C1016-500ML
TCIAC1016-25MLEA 22 EUR
TCIAC1016-25ML TCIAC1016-500ML
Propyl cyanoacetate ≥99.0% (por GC)
Propyl cyanoacetate
Formula: C₆H₉NO₂
MW: 127,14 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00015784
Núm. CAS: 14447-15-5
EINECS: 238-424-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %