Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1043-25G C1043-5G
TCIAC1043-25GEA 147 EUR
TCIAC1043-25G TCIAC1043-5G
Chlorocarbonylsulphenyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formula: CCl₂OS
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00000703
Núm. CAS: 2757-23-5
EINECS: 220-415-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %