Carbimazole ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Ethoxycarbonyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazoline, Ethyl 3-methyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
C1080-25G C1080-5G C1080-1G
TCIAC1080-25GEA 240 EUR
TCIAC1080-25G TCIAC1080-5G TCIAC1080-1G
Carbimazole ≥95.0% (by HPLC)
Carbimazole
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Número MDL: MFCD00027421
Núm. CAS: 22232-54-8
EINECS: 244-854-4
Índice Merck: 14,01798
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C
Thiamazole max. 0.5 w/w%