Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1083-25ML C1083-5ML
TCIAC1083-25MLEA 124 EUR
TCIAC1083-25ML TCIAC1083-5ML
Ethyl-2-cyanopropionate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-2-cyanopropionate
Formula: C₆H₉NO₂
Pto. Ebullición: 193°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00013812
Núm. CAS: 1572-99-2
EINECS: 216-393-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&vid=116f04873278651932f9311e5ac6403ba5f7ebb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %