Cyanoacetylurea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Carbamoyl-2-cyanoacetamide, Acetamide, N-(aminocarbonyl)-2-cyano-
C1101-25G C1101-250G
TCIAC1101-25GEA 19 EUR
TCIAC1101-25G TCIAC1101-250G
Cyanoacetylurea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cyanoacetylurea
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Número MDL: MFCD00007947
Núm. CAS: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency