Comanic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Oxo-4H-pyran-2-carboxylic Acid, gamma-Pyrone-2-carboxylic Acid
C1104-1G C1104-25G C1104-5G
TCIAC1104-1GEA 23 EUR
TCIAC1104-1G TCIAC1104-25G TCIAC1104-5G
Comanic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Comanic acid
Formula: C₆H₄O₄
MW: 140,09 g/mol
Número MDL: MFCD00059958
Núm. CAS: 499-05-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %