Direct Blue 86
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(Dihydrogenphthalocyaninedisulphonato)-coppe disodium salt
C1118-25G
C1118-100G
TCIAC1118-25GEA
26
EUR
TCIAC1118-25G
TCIAC1118-100G
Direct Blue 86
Direct blue 86
Formula:
C₃₂H₁₆CuN₈O₆S₂ |
Número MDL:
MFCD00070592 Núm. CAS: 1330-38-7 EINECS: 215-537-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Lambda max. | 660.0 to 664.0 nm (H2O) |
Lambda max.2 | 620.0 to 624.0 nm (H2O) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 210 (H2O, 660.0 to 664.0 nm) (calcd.on dried substance) |
Absorbance (E1%1cm)2 | min. 250 (H2O, 620.0 to 624.0 nm) (calcd.on dried substance) |