Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
C1144-25G C1144-500G
TCIAC1144-25GEA 16 EUR
TCIAC1144-25G TCIAC1144-500G
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
Formula: C₃H₇ClO₄S
Número MDL: MFCD00013378
Núm. CAS: 126-83-0
EINECS: 204-807-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %