2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-1'-en-2-one

C1160-25ML C1160-500ML
TCIAC1160-25MLEA 16 EUR
TCIAC1160-25ML TCIAC1160-500ML
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone ≥85.0% (por GC)
2-(1-Cyclohexenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 275°C
Número MDL: MFCD00013796
Núm. CAS: 1502-22-3
EINECS: 216-120-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR