4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-oxotetrahydrothiophene, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carbonitrile
C1164-25G C1164-5G C1164-1G
TCIAC1164-25GEA 540 EUR
TCIAC1164-25G TCIAC1164-5G TCIAC1164-1G
4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone
Formula: C₅H₅NOS
MW: 127,16 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Número MDL: MFCD00059049
Núm. CAS: 16563-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency