3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Methyldimethoxysilyl)propyl Chloride, (3-Chloropropyl)dimethoxy(methyl)silane
C1168-25G C1168-5G
TCIAC1168-25GEA 99 EUR
TCIAC1168-25G TCIAC1168-5G
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane ≥95.0% (por GC)
3-Chloropropyldimethoxymethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClO₂Si
MW: 182,72 g/mol
Pto. Ebullición: 185°C
Pto. de inflamación: 49°C
Número MDL: MFCD00053912
Núm. CAS: 18171-19-2
EINECS: 242-056-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %