Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1171-25ML C1171-5ML
TCIAC1171-25MLEA 140 EUR
TCIAC1171-25ML TCIAC1171-5ML
Butyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (por GC)
Butyl-2-chloroethyl ether
Formula: C₆H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00059051
Núm. CAS: 10503-96-5
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&vid=afcd07966828ae1b9ab9e5e0807a8e74a4f72c79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %