(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride ∼65% in water
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride(65% in water), 3-Chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium chloride
C1180-25ML
C1180-500ML
TCIAC1180-25MLEA
18
EUR
TCIAC1180-25ML
TCIAC1180-500ML
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride ∼65% in water
(3-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
Formula:
C₆H₁₅Cl₂NO MW: 188,09 g/mol |
Número MDL:
MFCD00055655 Núm. CAS: 3327-22-8 EINECS: 222-048-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Concentration (Argentmetric Titration) | 65.0 to 73.0 w/w% |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 65.0 to 73.0 w/w% |
Water | max. 35.0 % |
pH | 4.8 to 6.4 (50g/L, 25deg-C) |