Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate
C1183-25ML C1183-500ML
TCIAC1183-25MLEA 53 EUR
TCIAC1183-25ML TCIAC1183-500ML
Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl crotonate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD00059053
Núm. CAS: 6284-46-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %