sec-Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Crotonic Acid sec-Butyl Ester
C1184-25ML C1184-250ML
TCIAC1184-25MLEA 48 EUR
TCIAC1184-25ML TCIAC1184-250ML
sec-Butyl crotonate ≥97.0% (por GC)
sec-Butyl crotonate
Formula: C₈H₁₄O₂
MW: 142.20 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Número MDL: MFCD00059054
Núm. CAS: 10371-45-6
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %