1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1197-25G
C1197-5G
TCIAC1197-25GEA
144
EUR
TCIAC1197-25G
TCIAC1197-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (por GC)
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formula:
C₅H₁₀Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 95°C |
Número MDL:
MFCD00130114 Núm. CAS: 70905-45-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |