2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
C1198-5G C1198-1G
TCIAC1198-5GEA 206 EUR
TCIAC1198-5G TCIAC1198-1G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene ≥96.0% (por GC)
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Número MDL: MFCD00130115
Núm. CAS: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %