(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chloro(3-cyanopropyl)dimethylsilane
C1207-25ML C1207-5ML
TCIAC1207-25MLEA 312 EUR
TCIAC1207-25ML TCIAC1207-5ML
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane ≥95.0% (por GC)
(3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane
Formula: C₆H₁₂ClNSi
MW: 161,70 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00001969
Núm. CAS: 18156-15-5
EINECS: 242-039-8
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %