2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1210-25G C1210-5G
TCIAC1210-25GEA 118 EUR
TCIAC1210-25G TCIAC1210-5G
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Formula: C₇H₄ClO₃P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013353
Núm. CAS: 5381-99-7
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C