3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
C1228-1G C1228-5G
TCIAC1228-1GEA 124 EUR
TCIAC1228-1G TCIAC1228-5G
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene ≥98.0% (por GC)
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Formula: C₉H₁₁NS
MW: 165,25 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD00143113
Núm. CAS: 112440-49-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency